Learn More
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid, TRC
Artikelnummer. 30478403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478403 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478403 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2196151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Summenformel C14 H15 O2 P
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
SMILES COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 246.242
Formelmasse 246.081