Learn More
Methoxytributylzinn, TRC
Artikelnummer. 30484085
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30484085 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM51298025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxytributyltin
CAS 1067-52-3
Summenformel C13H30OSn
Menge 25 g
Synonym TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
IUPAC-Name Tributyl(methoxy)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 321.09
Formelmasse 322.1319