Learn More
Methyl1-Cyclopenten-1-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224954 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10224954 10 g Glasflasche 10 Gramm
10214954 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224954 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397590100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25662-28-6 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25662-28-6
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00239506
InChI-Schlüssel VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, methyl cyclopent-1-enecarboxylate, methyl cyclopent-1-ene-1-carboxylate, cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-cyclopentenecarboxylate, 1-cyclopentenecarboxylic acid methyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl1-cyclopentene-1-carboxylate, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, pubchem2487
PubChem CID 549129
IUPAC-Name Methyl-cyclopenten-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.0310g/mL
Siedepunkt 76°C to 78°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H7COOCH3
Menge 10 g
Relative Dichte 1.031
Formelmasse 126.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.