Learn More
Methyl-1-methylimidazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 56°C to 58°C |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 0.25 g |
| IUPAC-Name | Methyl 3-Methylimidazol-4-Carboxylat |
| Formelmasse | 140.14 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |