Learn More
Methyl1H-Pyrazol-3-Carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10290189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10290189 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10290189 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00321DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 15366-34-4
CAS Min. % 97.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H6N2O2
Menge 1 g
Synonym methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
InChI-Schlüssel ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=NN1
IUPAC-Name Methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
PubChem CID 565662
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%