Learn More
Methyl2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1h-pyrazol-5-yl]benzoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10555754 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10632315 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62122DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-62-8
Summenformel C13H11F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.238
MDL-Nummer MFCD09879929
InChI-Schlüssel VBXXEOGWKRJBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoate, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoate, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzoic acid methyl ester, 5-2-methoxycarbonyl phenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzoic acid,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 24229663
IUPAC-Name Methyl-2-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]benzoat
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 284.24
Reinheit (%) 90%