Learn More
Methyl 2,2,2-Trichloroacetimidat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721155 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10721155 100 g Glasflasche 100 Gramm
10408360 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721155 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160931000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2533-69-9 | C3H4Cl3NO | 176.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2533-69-9
Summenformel C3H4Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 176.42
MDL-Nummer MFCD00001759
InChI-Schlüssel OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2,2-trichloroacetimidate, methyl trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, methyl ester, acmc-20aebo, methyltrichloroacetimidate, methyl trichloroacetoimidate, methyl-2,2,2-trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanimidoate, trichloroacetimidic acid methyl ester
PubChem CID 100479
IUPAC-Name methyl 2,2,2-trichloroethanimidate
SMILES COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4200g/mL
Siedepunkt 148.0°C to 149.0°C
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3C(=NH)OCH3
Brechungsindex 1.4770 to 1.4790
Menge 100 g
Beilstein 02, 212
Relative Dichte 1.42
Formelmasse 176.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.