Learn More
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is a useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides. It is also broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat ist ein nützliches Reagenz für die Trifluormethylierung von Alkylhalogeniden. Ist auch ein allgemein anwendbares Reagenz für Perfluoralkylierungen für Aryliodide und Bromide.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate |
| Dichte | 1.509 |
| Siedepunkt | 117°C to 118°C |
| Flammpunkt | 47°C (117°F) |
| Strukturformel | FSO2CF2CO2CH3 |
| Brechungsindex | 1.351 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1812896 |
| Formelmasse | 192.11 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate