Learn More
Methyl2,2-dimethyl-3-hydroxypropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10576864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10576864 100 g Glasflasche 100 Gramm
10470704 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576864 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210911000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14002-80-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14002-80-3
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00009707
InChI-Schlüssel KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxypivalic acid methyl ester, methyl 3-hydroxypivalate, methyl hydroxypivalate, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, hydroxypivalicacidmethylester, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, methyl ester, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyl ester, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propionic acid methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropanoate, methyl hydroxylpivalate
PubChem CID 84152
IUPAC-Name methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Farbe Farblos
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2C(CH3)2CO2CH3
Menge 100 g
Beilstein 03, 331
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.