Learn More
Methyl-2,3-Dichlorpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479467
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479467 500 g 500 Gramm
11459467 25 g 25 Gramm
11469467 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21993.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3674-09-7 | C4H6Cl2O2 | 156.99 g/mol
Methyl 2,3-dichloropropionate can be used to produce 2-chloro-acrylic acid methyl ester at Heating. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 2,3-dichlorpropionat kann zur Herstellung von 2-Chlor-Acrylsäure-Methylester bei Erwärmung verwendet werden. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Aceton, Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3674-09-7
Summenformel C4H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.99
MDL-Nummer MFCD00000944
InChI-Schlüssel OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Methyl-2,3-dichlorpropanoat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,3-dichloropropionate
Dichte 1.326
Siedepunkt 91°C to 92°C (50 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.453
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1701891
Synonym methyl 2,3-dichloropropionate, propanoic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester, 2,3-dichloropropionic acid methyl ester, methyl-2,3-dichloropropionate, methyl alpha,beta-dichloropropionate, methyl .alpha.,.beta.-dichloropropionate, propionic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester, propanoic acid,3-dichloro-, methyl ester, propionic acid,3-dichloro-, methyl ester, methyl-2,3-dichloropropioate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,acetone,ethanol.
SMILES COC(=O)C(CCl)Cl
PubChem CID 95429
Formelmasse 157
Reinheit (%) 98%