Learn More
Methyl-2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460547 5 g 5 Gramm
15450547 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66296.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4099-85-8 | C9H16O5 | 204.22 g/mol
Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside is used for the manufacture of fine chemicals, and Industrial use resulting in manufacture of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid wird für die Herstellung von Feinchemikalien und für industrielle Anwendungen verwendet, die zur Herstellung von Zwischenprodukten führen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethanol, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4099-85-8
Summenformel C9H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
MDL-Nummer MFCD00270040
InChI-Schlüssel DXBHDBLZPXQALN-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, methyl-2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-isopropylidene-b-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-1-methylethylidene-, a-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem10741, methyl 2,3-o-isopropylidene-, methyl 2-o,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside
PubChem CID 96666
IUPAC-Name {6-Methoxy-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl}methanol
SMILES COC1OC(CO)C2OC(C)(C)OC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Farbe Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Öl
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, dichloromethane, ethanol, ethyl acetate, and methanol
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 98%