Learn More
Methyl-2,3-O-Isopropyliden-β-D-ribofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30475706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3146005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
CAS 4099-85-8
Summenformel C9 H16 O5
Menge 5 g
Synonym Capecitabine Impurity 32
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
IUPAC-Name [(3aR,4R,6R,6aR)-4-Methoxy-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Formelmasse 204.0998