Learn More
Methyl-2,5-dichlorthiophen-3-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327995 1 g 1 Gramm
11337995 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08118.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 145129-54-0 | C6H4Cl2O2S | 211.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145129-54-0
Summenformel C6H4Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.056
MDL-Nummer MFCD00051763
InChI-Schlüssel VCXPHMKCDRPIDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1c2sm, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate, methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate #, methyl 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carboxylate, 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2,5-dichloro-, methyl ester
PubChem CID 518961
IUPAC-Name Methyl 2,5-Dichlorthiophen-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Siedepunkt 74°C to 75°C (0.6 mmHg)
Brechungsindex 1.563
Menge 1 g
Formelmasse 211.07
Reinheit (%) 98%