Learn More
Methyl 2,5-Dihydroxybenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 2150-46-1 |
| Summenformel | C8H8O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Methoxycarbonyl-1,4-Benzenediol, Methoxycarbonylhydroquinone, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, Methyl Gentisate, NSC 618316 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(O)ccc1O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |
| Formelmasse | 168.0423 |