Learn More
Methyl 2,6-Dichlorphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-162058 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10384442 5 g Glasflasche 5 Gramm
10058811 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10384442
Marke: Thermo Scientific Acros 351070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54551-83-6 | C9H8Cl2O2 | 219.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54551-83-6
Summenformel C9H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.07
MDL-Nummer MFCD00191640
InChI-Schlüssel FCWRUYPZZJPCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dichlorophenylacetate, methyl 2-2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichlorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid,2,6-dichloro-, methyl ester, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, acmc-209lhf, methyl2,6-dichlorophenylacetate, guanfacine methyl ester impurity, methyl 2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichloro-phenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 2734107
IUPAC-Name Methyl-2-(2,6-Dichlorphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2, 6-dichlorophenylacetate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.3300g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5400 to 1.542
Menge 5 g
Relative Dichte 1.33
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,6-dichlorophenylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.