Learn More
Methyl-2-Acetamido-2-desoxy-3-O-(ß-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30470766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470766 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470766 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2752005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
CAS 100836-88-2
Summenformel C15 H27 N O11
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H27NO11/c1-5(19)16-8-13(10(21)7(4-18)25-14(8)24-2)27-15-12(23)11(22)9(20)6(3-17)26-15/h6-15,17-18,20-23H,3-4H2,1-2H3,(H,16,19)/t6-,7-,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15+/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1NC(=O)C
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 397.38
Formelmasse 397.1584