Learn More
Methyl2-Acetamido-4-Bromphenylacetat, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496527
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15496527 250 mg 250 Milligramm
15486527 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15496527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33675.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1182284-46-3
Summenformel C11H12BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 286.125
MDL-Nummer MFCD12923023
InChI-Schlüssel LCQMFPAASSGQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2-acetamido-4-bromophenyl acetate, methyl 2-acetamido-4-bromophenylacetate, methyl 2-4-bromo-2-acetamidophenyl acetate, 2-acetamido-4-bromophenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 46784005
IUPAC-Name Methyl-2-(2-acetamido-4-bromphenyl)acetat
SMILES CC(=O)NC1=C(C=CC(=C1)Br)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-acetamido-4-bromophenylacetate
Schmelzpunkt 126°C to 127°C
Menge 250 mg
Formelmasse 286.13
Reinheit (%) 96%