missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-gluco- pyranosyl)-2-deoxy-6-O-(Alpha-L-fucopyranosyl)-Beta-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30479474
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479474 5 mg 5 Milligramm
30464466 25 mg 25 Milligramm
30471453 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30479474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2725005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 97242-84-7
Summenformel C23 H40 N2 O15
Molekulargewicht (g/mol) 584.57
IUPAC-Name N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-6-methoxy-2-[[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-pyranosyl)-2-deoxy-6-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H40N2O15/c1-7-14(29)18(33)19(34)23(37-7)36-6-11-20(17(32)13(25-9(3)28)21(35-4)39-11)40-22-12(24-8(2)27)16(31)15(30)10(5-26)38-22/h7,10-23,26,29-34H,5-6H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,28)/t7-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m0/s1
Formelmasse 584.2429
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.