missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-2-Acetamidoacrylat, TRC

Artikelnummer. 30466657
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30466657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2723001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-Acetamidoacrylate
CAS 35356-70-8
Summenformel C6H9NO3
Menge 1 g
Synonym 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 2-Acetamidoacrylic Acid Methyl Ester, 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 2-Acetylaminoacrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(Acetylamino)acrylate, Methyl 2-Acetylamino-2-propenoate, Methyl alpha-Acetamidoacrylate, N-(1-(Methoxycarbonyl)vinyl)acetamide, N-(2-Methoxy-1-methylene-2-oxoethyl)acetamide, N-Acetyldehydroalanine Methyl Ester, NSC 156878
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h1H2,2-3H3,(H,7,8)
SMILES COC(=O)C(=C)NC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-2-acetamidoprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
Formelmasse 143.0582
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.