Learn More
Methyl-2-Acetamidoacrylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Acetamidoacrylate |
| CAS | 35356-70-8 |
| Summenformel | C6H9NO3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 2-Acetamidoacrylic Acid Methyl Ester, 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 2-Acetylaminoacrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(Acetylamino)acrylate, Methyl 2-Acetylamino-2-propenoate, Methyl alpha-Acetamidoacrylate, N-(1-(Methoxycarbonyl)vinyl)acetamide, N-(2-Methoxy-1-methylene-2-oxoethyl)acetamide, N-Acetyldehydroalanine Methyl Ester, NSC 156878 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h1H2,2-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | COC(=O)C(=C)NC(=O)C |
| IUPAC-Name | Methyl-2-acetamidoprop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.14 |
| Formelmasse | 143.0582 |