Learn More
Methyl2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468455 10 g 10 Gramm
15458455 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33412.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184174-80-9
Summenformel C9H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 197.25
MDL-Nummer MFCD00625612
InChI-Schlüssel XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
PubChem CID 2818378
IUPAC-Name Methyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt ∽168°C (decomposition)
Menge 10 g
Formelmasse 197.26
Reinheit (%) 96%