Learn More
Methyl2-Amino-5-Methyl-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 113°C to 114°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 247.32 |
| Reinheit (%) | 97% |