Learn More
Methyl-2-Amino-5-methylthiophen-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30464932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464932 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2868652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
CAS 19369-53-0
Summenformel C7H9NO2S
Menge 2.5 g
Synonym 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(C)sc1N
IUPAC-Name Methyl-2-amino-5-methylthiophen-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Formelmasse 171.0354