Learn More
Methyl-2-Aminobenzoat (Methylanthranilat), Mikromol™
Artikelnummer. 17962936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962936 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0142.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-2-Aminobenzoat (Methylanthranilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Anthranilic Acid Methyl Ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methylanthranilate, Methyl 2-aminobenzoate, 2-Aminobenzoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1N
IUPAC-Name Methyl-2-aminobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Menge 100 mg
Formelmasse 151,0633 g/mol