Learn More
Methyl2-brom-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10728265 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10152994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728265 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64722CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 197846-06-3
Summenformel C6H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.01
MDL-Nummer MFCD09879944
InChI-Schlüssel XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
IUPAC-Name Methyl 2-Bromfuran-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-3-furoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.01
Reinheit (%) 97%