missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl2-brom-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3586845
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10728265

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC64722CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 197846-06-3
Summenformel C6H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.01
MDL-Nummer MFCD09879944
InChI-Schlüssel XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
IUPAC-Name Methyl 2-Bromfuran-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(Br)OC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-3-furoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.01
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt