Learn More
Methyl2-brom-3-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438418
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438418 100 g 100 Gramm
15428418 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61831.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 131001-86-0 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl2-Brom-3-Methylbenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131001-86-0
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
MDL-Nummer MFCD00144762
InChI-Schlüssel QAOFGUXVDAZKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-3-methylbenzoate, benzoic acid, 2-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-methyl-benzoate, pubchem3966, acmc-1c3gk, methyl 2-bromo-m-toluate, intermediates-zcf02010, ksc495c9h
PubChem CID 10823279
IUPAC-Name Methyl2-Brom-3-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(Br)C(C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
Farbe Rot
Menge 100 g
Beilstein 4177165
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit