Learn More
Methyl-2-Brom-4-Brommethylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30465568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465568 500 mg 500 Milligramm
30473179 100 mg 100 Milligramm
30471488 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30465568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM296273500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128577-48-0
Summenformel C9H8Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 307.97
IUPAC-Name Methyl-2-Brom-4-(Bromomethyl)Benzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(CBr)cc1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-10)4-8(7)11/h2-4H,5H2,1H3
Formelmasse 305.8891