Learn More
Methyl2-Bromhexanoat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466638 25 mL 25 Milliliter
15476638 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60165.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-19-2
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.083
MDL-Nummer MFCD00045038
InChI-Schlüssel YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl 2-bromocaproate, methyl 2-bromanylhexanoate, methyl bromohexanoate, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s, methyl-2-bromohexanoate, acmc-20mk9n, ksc490a4j, methyl-2-bromocaproate
PubChem CID 95578
IUPAC-Name Methyl-2-bromhexanoat
SMILES CCCCC(C(=O)OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromohexanoate
Dichte 1.289
Flammpunkt 69°C (156°F)
Strukturformel CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Brechungsindex 1.455
Menge 25 mL
Beilstein 1722052
Formelmasse 209.08
Reinheit (%) 98%