Learn More
Methyl-2-bromthiazol-4-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460279 5 g 5 Gramm
15470279 250 mg 250 Milligramm
15450279 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63541.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 170235-26-4 | Molecular Formula: C5H4BrNO2S | Molecular Weight: 222.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170235-26-4
Summenformel C5H4BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.056
MDL-Nummer MFCD06659908
InChI-Schlüssel YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763213
IUPAC-Name Methyl 2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
Menge 5 g
Synonym methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest