Learn More
Methyl 2-chloro-4-Fluorobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11423907
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423907 1 g 1 Gramm
11433907 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18342.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85953-29-3
Summenformel C8H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.582
MDL-Nummer MFCD00173937
InChI-Schlüssel YZDLPZNWBRBZMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-, methyl ester, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem18760, rarechem al bf 0289, acmc-209q7x, ksc495c1p, methyl 2-chloro-4-fluorob..., methy 2-chloro-4-fluorobenzoate
PubChem CID 2763551
IUPAC-Name Methyl2-Chlor-4-Fluorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Siedepunkt 103°C to 105°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%