Learn More
Methyl2-(chloromethyl)-1,3-Oxazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10197262 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10127372 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197262 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00116CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 208465-72-9
Summenformel C6H6ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.57
MDL-Nummer MFCD06660133
InChI-Schlüssel CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 2763199
IUPAC-Name Methyl-2-(chlormethyl)-1,3-oxazol-4-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 175.57
Reinheit (%) 97%