Learn More
Methyl-2-chlorpyridin-3-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492159 25 g 25 Gramm
15482159 5 g 5 Gramm
15402169 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64798.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40134-18-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40134-18-7
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD01318629
InChI-Schlüssel MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819931
IUPAC-Name Methyl 2-Chlorpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Farbe Farblos
Dichte 1.314 g/mL
Siedepunkt 150°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 25 g
Beilstein 122129
Synonym methyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid methyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl2-chloronicotinate, methyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl chloronicotinate, pubchem15917, acmc-1am6z
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit