Learn More
Methyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 172.57 |
| Reinheit (%) | 97% |