Learn More
Methyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3527264
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10061094
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07903CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 287714-35-6
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.568
MDL-Nummer MFCD08690330
InChI-Schlüssel VJOKXLBQCKCWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9777, acmc-1cq94, 2-chloro-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl pyrimidine
PubChem CID 12627752
IUPAC-Name Methyl 2-Chlorpyrimidin-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%