Learn More
Methyl-2-(Chlorsulfonyl)-Benzoesäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400817 5 g 5 Gramm
11410817 25 g 25 Gramm
11420817 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23211.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26638-43-7 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl2-(chlorsulfonyl)benzoat kann als Zwischenprodukt in Pharmazeutika, Saccharin, Farbstoffen & Pigmenten verwendet werden.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26638-43-7
Summenformel C8H7ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 234.65
MDL-Nummer MFCD00009797
InChI-Schlüssel HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117830
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Schmelzpunkt 59°C to 64°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name Methyl-Chlorosulfonylbenzoat 2
Formelmasse 234.66
Reinheit (%) 94%