Learn More
Methyl-2-cyclopentanoncarboxylat, 96%
Artikelnummer. 10777772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10777772 25 g Glasflasche 25 Gramm
10347321 5 g Glasflasche 5 Gramm
10249593 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10777772 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 342090250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10472-24-9 | C₇H₁₀O₃| 142,15 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10472-24-9
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
MDL-Nummer MFCD00001411
InChI-Schlüssel PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC-Name Methyl2-Oxocyclopentan-1-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0540g/mL
Siedepunkt 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4550 to 1.457
Menge 25 g
Beilstein 10, 597
Relative Dichte 1.054
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke