Learn More
Methyl-2-hydroxy-3-methylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30346249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346249 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58533510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
CAS 23287-26-5
Summenformel C9H10O3
Menge 10 g
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, 2,3-Cresotic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, Levegal PT, Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, Methyl 3-methylsalicylate, Methyl o-cresotinate, NSC 165638, Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1O
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-3-methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063