Learn More
Methyl 2-Hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Salicylate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-12-6 |
| Summenformel | C8H4D4O3 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Methyl salicylate-3,4,5,6-D4, Methyl salicylate D4 (phenyl-D4), Methyl salicylate-d4, Methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, 2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester, Salicylic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | O=C(OC)C1=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C1O |
| IUPAC-Name | methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.17 |
| Formelmasse | 156.07 g/mol |
| Mehr anzeigen |