Learn More
2-Hydroxynicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486137
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486137 1 g 1 Gramm
15406147 250 mg 250 Milligramm
15496137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33334.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10128-91-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10128-91-3
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00661282
InChI-Schlüssel SILBTMNCGYLTOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxynicotinate, methyl 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate, methyl 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 2-hydroxypyridine-3-carboxylate, 2-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, 2-hydroxynicotinic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-, methyl ester
PubChem CID 579028
IUPAC-Name Methyl 2-Oxo-1H-Pyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxynicotinate
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Farbe Cremefarben
Menge 1 g
Formelmasse 153.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest