Learn More
Methyl-2-Mercaptobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30466170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466170 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32071010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Mercaptobenzoate
CAS 4892-02-8
Summenformel C8 H8 O2 S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1S
IUPAC-Name methyl-2-sulfanylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
Formelmasse 168.0245