Learn More
Methyl-2-Methoxybenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483278
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11483278 25 g 25 Gramm
11493278 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11483278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17703.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 606-45-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-45-1
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00008423
InChI-Schlüssel PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-anisate, dimethyl salicylate, o-anisic acid, methyl ester, methyl o-methoxybenzoate, o-methoxy methyl benzoate, o-methoxybenzoic acid methyl ester, methylsalicylate methyl ether, 2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, 2-methoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 61151
IUPAC-Name Methyl-2-methoxybenzoat
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methoxybenzoate
Dichte 1.16
Siedepunkt 246°C to 248°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.534
Menge 25 g
Beilstein 2207356
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methoxybenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 2-methoxybenzoate