Learn More
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat, Mikromol™
Beschreibung
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate |
| CAS | 59382-59-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H9 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Methyl2-methyl-3-nitrobenzoat |
| Mehr anzeigen |