Learn More
Methyl2-Methylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15204814 1 kg
15214814 100 g
15294804 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15204814 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450230010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-57-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009335
InChI-Schlüssel OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
IUPAC-Name Methyl-2-methylbutanoat
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methylbutyrate
Dichte 0.8850g/mL
Siedepunkt 115.0°C
Flammpunkt 18°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.885
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methylbutyrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.