Learn More
Methyl-2-Methylpropionimidathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420059 5 g 5 Gramm
15448286 250 mg 250 Milligramm
15410059 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63386.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39739-60-1 | C5H12ClNO | 137.61 g/mol
Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2-Methylpropionimidathydrochlorid, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39739-60-1
Summenformel C5H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.61
MDL-Nummer MFCD03844704
InChI-Schlüssel RMXGPHAHPIIESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride, methyl isobutyrimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate-hydrogen chloride 1/1, methyl 1z-2-methylpropanimidoate hydrochloride 1:1
PubChem CID 371709
IUPAC-Name Methyl-2-Methylpropionimidat;Hydrochlorid
SMILES Cl.COC(=N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)2CHC(=NH)OCH3·HCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest