Learn More
Methyl-2-Naphthoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372377
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372377 1 g 1 Gramm
11382377 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09973.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2459-25-8 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2459-25-8
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00017345
InChI-Schlüssel IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-naphthoate, methyl 2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthalenecarboxylic acid, methyl ester, 2-naphthoic acid, methyl ester, 2-carbomethoxynaphthalene, 2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, acmc-1cliu, methyl-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 137605
IUPAC-Name Methylnaphthalin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-naphthoate
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Siedepunkt 290°C
Menge 1 g
Beilstein 2046448
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%