missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl2-nonynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7025750
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11499367

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21409.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 111-80-8
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.236
MDL-Nummer MFCD00009547
InChI-Schlüssel NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
PubChem CID 8137
ChEBI CHEBI:51749
IUPAC-Name Methylnon-2-inoat
SMILES CCCCCCC#CC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-nonynoate
Dichte 0.915
Siedepunkt 121°C (20 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Geruch Floral
Strukturformel CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
Brechungsindex 1.4485
Menge 25 g
Beilstein 1759870
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt