Learn More
Methyl 2-Oxocyclopentancarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate |
Dichte | 1.145 |
Siedepunkt | 105°C to 107°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4565 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 142.16 |
Reinheit (%) | 97% |