Learn More
Methyl-2-Pentenoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Pentenoate |
| CAS | 15790-88-2 |
| Summenformel | C6H10O2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h4-5H,3H2,1-2H3/b5-4+ |
| SMILES | CC/C=C/C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-(E)-Pent-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.14 |
| Formelmasse | 114.0681 |