Learn More
Methyl-2-phenylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10440754 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10386274 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66322DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 64074-29-9
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.224
MDL-Nummer MFCD06797254
InChI-Schlüssel SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 11206661
IUPAC-Name Methyl 2-Phenylpyrimidin-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%